3-Bromo-5-(trifluorometil)anilina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 5-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
442660050 442660250
ACRO442660050EA 58.7 EUR
ACRO442660050 ACRO442660250
3-Bromo-5-(trifluorometil)anilina 97%
3-Bromo-5-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅BrF₃N
MW: 240,02 g/mol
Pto. Ebullición: 220…223 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,697 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236205
Núm. CAS: 54962-75-3
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %