N-Boc-1,3-propanediamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
442730010 442730050
ACRO442730010EA 92.4 EUR
ACRO442730010 ACRO442730050
N-Boc-1,3-propanediamine 97%
N-Boc-1,3-propanediamine
Formula: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174.244 g/mol
Pto. Ebullición: 94…96 °C (.2Torr)
Pto. de fusión: 22 °C
Densidad: 0.998 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210021
Núm. CAS: 75178-96-0
UN: 3259
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %