(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
442740010 442740050
ACRO442740010EA 141 EUR
ACRO442740010 ACRO442740050
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride 97%
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Formula: C₄H₉ClFN
Pto. de fusión: 180…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038718
Núm. CAS: 136725-53-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
Specific optical rotation +5° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH)