Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: H-γ-Abu-OMe.HCl
442910250 442911000
ACRO442910250EA 118 EUR
ACRO442910250 ACRO442911000
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride 99%
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Formula: C₅H₁₁NO₂·HCl
MW: 153.61 g/mol
Pto. de fusión: 118…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043270
Núm. CAS: 13031-60-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %