Boc-N-methyl-D-alanine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-N-Me-Ala-OH, N-Boc-N-methyl-L-alanine
442930010 442930050
ACRO442930010EA 73.6 EUR
ACRO442930010 ACRO442930050
Boc-N-methyl-D-alanine 99%
Boc-N-methyl-D-alanine
Formula: C₉H₁₇NO₄
MW: 203.2 g/mol
Pto. de fusión: 88…92 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037242
Núm. CAS: 16948-16-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -29° to -31° (20°C, 589 nm) (c=1 in EtOH)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %