(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
442950010 442950050
ACRO442950010EA 40.6 EUR
ACRO442950010 ACRO442950050
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride 95%
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Formula: C₃H₉ClN₂O
Pto. de fusión: 213…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066145
Núm. CAS: 33208-99-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 to ≤106 %
Specific optical rotation +10° to +12° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH)