4-Cloro-3-fluoropiridina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
443160050 443160250
ACRO443160050EA 106 EUR
ACRO443160050 ACRO443160250
4-Cloro-3-fluoropiridina 95%
4-Cloro-3-fluoropiridina
Formula: C₅H₃ClFN
Pto. Ebullición: 142…143 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 27…24 °C
Pto. de inflamación: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03453233
Núm. CAS: 2546-56-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %