2-Pirazinacarboxilato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
443170010 443170050
ACRO443170010EA 26.6 EUR
ACRO443170010 ACRO443170050
2-Pirazinacarboxilato de metilo 97%
2-Pirazinacarboxilato de metilo
Formula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014611
Núm. CAS: 6164-79-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
GC ≥96.0 %