Picolinamide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
443360100 443360500
ACRO443360100EA 109 EUR
ACRO443360100 ACRO443360500
Picolinamide 98%
Picolinamide
Formula: C₆H₆N₂O
Pto. Ebullición: 143 °C (2,7kPa)
Pto. de fusión: 106…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023483
Núm. CAS: 1452-77-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %