Acetona, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Propanona
444150050 444150250
ACRO444150050EA 74.3 EUR
ACRO444150050 ACRO444150250
Acetona, grado técnico
Acetona
Formula: CH₃COCH₃
Pto. Ebullición: 56 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0,79 g/cm³
Pto. de inflamación: –20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008765
Núm. CAS: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.3580 to 1.3600 (20°C, 589 nm)
Density 0.790 to 0.792 kg/l
GC ≥98.5 %