4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
444520010 444520050
ACRO444520010EA 124 EUR
ACRO444520010 ACRO444520050
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 97%
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₃H₄IN₃
Pto. de fusión: 143…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22422021
Núm. CAS: 81542-51-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 146 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure