3-Iodotiofeno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
443380010 443380050
ACRO443380010EA 69.2 EUR
ACRO443380010 ACRO443380050
3-Iodotiofeno 97%
3-Iodotiofeno
Formula: C₄H₃IS
Pto. Ebullición: 195 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 2,066 g/cm³
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037901
Núm. CAS: 10486-61-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %