1-Iodo-4-(trifluorometoxi)benceno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluorometoxi)iodobenceno
443410010 443410050
ACRO443410010EA 28.7 EUR
ACRO443410010 ACRO443410050
1-Iodo-4-(trifluorometoxi)benceno 97%
1-Iodo-4-(trifluorometoxi)benceno
Formula: C₇H₄F₃IO
MW: 288.01 g/mol
Pto. Ebullición: 72…74 °C (15 mmHg)
Densidad: 1.84 g/cm³
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042411
Núm. CAS: 103962-05-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %