2-Methylisonicotinic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
443490010 443490050
ACRO443490010EA 87.1 EUR
ACRO443490010 ACRO443490050
2-Methylisonicotinic acid 97%
2-Methylisonicotinic acid
Formula: C₇H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00513435
Núm. CAS: 4021-11-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %