Ácido ciclopropilacetico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
443780010 443780050
ACRO443780010EA 83.8 EUR
ACRO443780010 ACRO443780050
Ácido ciclopropilacetico 97%
Ácido ciclopropilacetico
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Pto. Ebullición: 60…61 °C (29 mmHg)
Densidad: 1,14 g/cm³
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041544
Núm. CAS: 5239-82-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %