(R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
443820010 443820050
ACRO443820010EA 99.3 EUR
ACRO443820010 ACRO443820050
(R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one 97%
(R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one
Formula: C₄H₇NO₂
Pto. de fusión: 155…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00273364
Núm. CAS: 22677-21-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +54° to +60° (20°C, 589 nm) (c=0.36 in water)