2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Thiazolecarboxaldehyde, 2-(dimethylamino)-, 2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
444040010 444040050
ACRO444040010EA 232 EUR
ACRO444040010 ACRO444040050
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Formula: C₆H₈N₂OS
MW: 156.2 g/mol
Pto. de fusión: 75…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03844445
Núm. CAS: 1005-28-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 78 °C
GC ≥96.0 %