3-(N-Boc-aminomethyl)-5-bromopyridine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
444060010 444060050
ACRO444060010EA 255 EUR
ACRO444060010 ACRO444060050
3-(N-Boc-aminomethyl)-5-bromopyridine 97%
3-(N-Boc-aminomethyl)-5-bromopyridine
Formula: C₁₁H₁₅BrN₂O₂
Pto. de fusión: 84,5…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10700149
Núm. CAS: 943722-24-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %