1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
444080010 444080050
ACRO444080010EA 97.2 EUR
ACRO444080010 ACRO444080050
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,1100 g/mol
Pto. de fusión: 207…209 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159641
Núm. CAS: 5952-92-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %