Cloruro de galio (III), anhidro 99.99+% (trace metals basis), gotas -10 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
444100050 444100250 444101000
ACRO444100050EA 101 EUR
ACRO444100050 ACRO444100250 ACRO444101000
Cloruro de galio (III), anhidro 99.99+% (trace metals basis), gotas -10 mesh
Cloruro de galio (III)
Formula: Cl₃Ga
Pto. Ebullición: 201 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 78 °C
Densidad: 2,29 g/cm³ (80 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011018
Núm. CAS: 13450-90-3
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Beads
Total trace metal impurities ≤100 ppm