Etilenglicol, technical
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Glicol, 1,2-Dioxietano, 1,2-Etanodiol
444230010
444230050
ACRO444230010EA
34.1
EUR
ACRO444230010
ACRO444230050
Etilenglicol, technical
Etilenglicol
Formula:
HOCH₂CH₂OH MW: 62.07 g/mol Pto. Ebullición: 196…198 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –13 °C Densidad: 1.113 g/cm³ Pto. de inflamación: 116 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002885 Núm. CAS: 107-21-1 Índice Merck: 13,03832 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Viscous liquid |
Refractive index | 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |