4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethanone, 4-Acetylphenylboronic acid, pinacol ester, 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethanone
444430010
444430050
ACRO444430010EA
79.3
EUR
ACRO444430010
ACRO444430050
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₄H₁₉BO₃ Pto. Ebullición: 80 °C (,1Torr) Pto. de fusión: 59…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05863922 Núm. CAS: 171364-81-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...