Ácido 3-amino-5-clorofenilborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-chlorophenyl boronic acid pinacol ester, 4-Chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
444470010 444470050
ACRO444470010EA 281 EUR
ACRO444470010 ACRO444470050
Ácido 3-amino-5-clorofenilborónico, pinacol éster 97%
Ácido 3-amino-5-clorofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₇BClNO₂
Pto. de fusión: 91…93 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06795672
Núm. CAS: 1073371-77-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to pink to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure