Ácido 4-amino-2-clorofenilborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-2-chlorophenylboronic acid,pinacolester, 4-Amino-2-chlorophenylboronic acid, piancol ester
444480010 444480050
ACRO444480010EA 229 EUR
ACRO444480010 ACRO444480050
Ácido 4-amino-2-clorofenilborónico, pinacol éster 97%
Ácido 4-amino-2-clorofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₇BClNO₂
Pto. de fusión: 123…125 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09864184
Núm. CAS: 877160-63-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
GC ≥96.0 %