Ácido 4-amino-2-fluorofenilborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
444490010 444490050
ACRO444490010EA 175 EUR
ACRO444490010 ACRO444490050
Ácido 4-amino-2-fluorofenilborónico, pinacol éster 97%
Ácido 4-amino-2-fluorofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₇BFNO₂
MW: 237.08 g/mol
Pto. de fusión: 163…166 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09951877
Núm. CAS: 819057-45-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 167 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure