Ácido 4-amino-3-fluorofenilborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Amino-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
444500010 444500050
ACRO444500010EA 252 EUR
ACRO444500010 ACRO444500050
Ácido 4-amino-3-fluorofenilborónico, pinacol éster 97%
Ácido 4-amino-3-fluorofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₇BFNO₂
Pto. de fusión: 101…102 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09033884
Núm. CAS: 819058-34-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 105 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure