6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
444660010 444660050
ACRO444660010EA 142 EUR
ACRO444660010 ACRO444660050
6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₆H₂₅BN₂O₄
Pto. de fusión: 203…205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781162
Núm. CAS: 910462-31-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 202 to 208 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure