Ácido 4-clorofenilborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Chlorophenylboronic acid Pinacol ester, 4-Chlorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
444690050 444690250
ACRO444690050EA 78.1 EUR
ACRO444690050 ACRO444690250
Ácido 4-clorofenilborónico, pinacol éster 97%
Ácido 4-clorofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₆BClO₂
MW: 238,52 g/mol
Pto. de fusión: 55…56 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663875
Núm. CAS: 195062-61-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure