4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester, 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
444720010
444720050
ACRO444720010EA
307
EUR
ACRO444720010
ACRO444720050
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₃H₁₅BFNO₂ Pto. de fusión: 83…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09998162 Núm. CAS: 1035235-29-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to white to yellow Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 82 to 87 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |