2-Morpholino-4-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
445200010
445200050
ACRO445200010EA
276
EUR
ACRO445200010
ACRO445200050
2-Morpholino-4-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2-Morpholino-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₅H₂₃BN₂O₃ Pto. de fusión: 85…86 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11054039 Núm. CAS: 888721-86-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white to light brown Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 82 to 88 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |