Ácido 2-nitroxifenilborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Nitrophenylboronic acid Pinacol ester, 2-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 1-Nitro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
445210010 445210050
ACRO445210010EA 72.2 EUR
ACRO445210010 ACRO445210050
Ácido 2-nitroxifenilborónico, pinacol éster 97%
Ácido 2-nitroxifenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₆BNO₄
Pto. de fusión: 45…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179447
Núm. CAS: 190788-59-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 50 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure