4-Iodo-o-anisidine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Iodo-2-methoxyaniline
444800010
444800050
ACRO444800010EA
171
EUR
ACRO444800010
ACRO444800050
4-Iodo-o-anisidine 97%
4-Iodo-o-anisidine
Formula:
C₇H₈INO Pto. de fusión: 48…50 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11044438 Núm. CAS: 338454-80-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Brown Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |