3-Iodo-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Iodopyrazole
444810010 444810050
ACRO444810010EA 140 EUR
ACRO444810010 ACRO444810050
3-Iodo-1H-pyrazole 97%
3-Iodo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃IN₂
MW: 193,98 g/mol
Pto. de fusión: 68…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12022324
Núm. CAS: 4522-35-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 74 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure