Potassium (cyanomethyl)trifluoroborate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
444860010 444860050
ACRO444860010EA 231 EUR
ACRO444860010 ACRO444860050
Potassium (cyanomethyl)trifluoroborate 95%
Potassium (cyanomethyl)trifluoroborate
Formula: C₂H₂BF₃KN
Pto. de fusión: 151…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052818
Núm. CAS: 888711-58-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 156 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure