Potasio ciclopropiltrifluoroborato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cyclopropyltrifluoroboric acid potassium salt
444870010
444870050
ACRO444870010EA
110
EUR
ACRO444870010
ACRO444870050
Potasio ciclopropiltrifluoroborato 97%
Potasio ciclopropiltrifluoroborato
Formula:
C₃H₅BF₃K MW: 147.98 g/mol Pto. de fusión: 348…350 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09265031 Núm. CAS: 1065010-87-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...