Potassium ethyltrifluoroborate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
444880010
444880050
ACRO444880010EA
109
EUR
ACRO444880010
ACRO444880050
Potassium ethyltrifluoroborate 97%
Potassium ethyltrifluoroborate
Formula:
C₂H₅BF₃K Pto. de fusión: 80…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04112713 Núm. CAS: 44248-07-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥260 °C |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |