4-Carbamoylphenylboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (4-carbamoylphenyl)boronic Acid, 4-Aminocarbonylphenylboronic acid
444900050 444900250
ACRO444900050EA 170 EUR
ACRO444900050 ACRO444900250
4-Carbamoylphenylboronic acid 97%
4-Carbamoylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BNO₃
MW: 164.955 g/mol
Pto. de fusión: 242…252 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411940
Núm. CAS: 123088-59-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure