Ácido 2,6-dimetoxi-3-piridinborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
444920010 444920050
ACRO444920010EA 198 EUR
ACRO444920010 ACRO444920050
Ácido 2,6-dimetoxi-3-piridinborónico, pinacol éster 97%
Ácido 2,6-dimetoxi-3-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₃H₂₀BNO₄
Pto. de fusión: 39…44 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788240
Núm. CAS: 214360-59-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to off-white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure