2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
444930010
444930050
ACRO444930010EA
126
EUR
ACRO444930010
ACRO444930050
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 97%
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₂H₁₉BN₂O₄ Pto. de fusión: 104…109 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06795654 Núm. CAS: 936250-17-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 104 to 109 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |