4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester, N,N-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
444960010
444960050
ACRO444960010EA
91.5
EUR
ACRO444960010
ACRO444960050
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₄H₂₂BNO₂ MW: 247.1410 g/mol Pto. de fusión: 124…126 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05663854 Núm. CAS: 171364-78-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to light green to tan Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 122 to 127 °C |
GC | ≥96 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |