1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)acetate
445010010
445010050
ACRO445010010EA
129
EUR
ACRO445010010
ACRO445010050
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₃H₂₁BN₂O₄ MW: 280,1278 g/mol Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08706026 Núm. CAS: 864754-16-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to yellow to orange Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |