4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Formylphenylboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde, 4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
445040050 445040250
ACRO445040050EA 83.5 EUR
ACRO445040050 ACRO445040250
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BO₃
Pto. de fusión: 59…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972375
Núm. CAS: 128376-64-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to light yellow Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 64 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure