1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
445090010 445090050
ACRO445090010EA 188 EUR
ACRO445090010 ACRO445090050
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₂₁BN₂O₂
Pto. de fusión: 41…46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11867881
Núm. CAS: 879487-10-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 46 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure