4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
445150010 445150050
ACRO445150010EA 220 EUR
ACRO445150010 ACRO445150050
4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₂₀BNO₂
MW: 233,12 g/mol
Pto. de fusión: 65…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06795668
Núm. CAS: 845870-55-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown to purple Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure