Acyclovir 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
445240100
445240500
ACRO445240100EA
45.1
EUR
ACRO445240100
ACRO445240500
Acyclovir 98%
Acyclovir
Formula:
C₈H₁₁N₅O₃ Pto. de fusión: 256…260 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00057880 Núm. CAS: 59277-89-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |