Trifluoro(metanol)boro 12% 1.5 M in methanol, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
445271000
445278000
445271000.EA
72.6
EUR
445271000.
445278000.
Trifluoro(metanol)boro 12% 1.5 M in methanol, AcroSeal®
Trifluoro(metanol)boro
Formula:
CH₄BF₃O MW: 99.85 g/mol Pto. Ebullición: 65 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –98 °C Densidad: 0.87 g/cm³ Pto. de inflamación: 4 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00071635 Núm. CAS: 373-57-9 UN: 3286 ADR: 3 II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to amber Solution |
Assay | 10 to 15 % w/v (BF3) |