4-Amino-3-nitrophenylboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-3-nitrophenylboronicacid
445300010 445300050
ACRO445300010EA 309 EUR
ACRO445300010 ACRO445300050
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid 97%
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid
Formula: C₆H₇BN₂O₄
MW: 181,9418 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07437851
Núm. CAS: 89466-07-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to red Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure