2-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
445310010 445310050
ACRO445310010EA 116 EUR
ACRO445310010 ACRO445310050
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Formula: C₆H₉BClNO₂
MW: 173,4052 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258096
Núm. CAS: 863753-30-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure