Ácido 5-cloro-3-piridinmetabórico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloropyridine-3-boronic acid, (5-Chloropyridin-3-yl)boronic acid
445360010 445360050
ACRO445360010EA 373 EUR
ACRO445360010 ACRO445360050
Ácido 5-cloro-3-piridinmetabórico 95%
Ácido 5-cloro-3-piridinmetabórico
Formula: C₅H₅BClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798243
Núm. CAS: 872041-85-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure