4-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Methylsulphonylamino)phenylboronic acid, 4-Methylsulphonylaminophenylboronic acid, 4-(Methanesulphonamido)phenylboronic acid
445470010 445470050
ACRO445470010EA 107 EUR
ACRO445470010 ACRO445470050
4-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
4-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₁₀BNO₄S
MW: 215,03 g/mol
Pto. de fusión: 234…236 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179473
Núm. CAS: 380430-57-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to cream to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure